Tlačiť
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR303680-1G OR303680-500MG
APOSOR303680-1GEA 382.94 EUR
APOSOR303680-1G APOSOR303680-500MG
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
4-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)-5-pyrimidinecarboxylicacid
Vzorec: C₁₀H₇N₃O₃
Mw: 217.19 g/mol
Teplota tavenia: 330 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100252
Číslo CAS: 56406-45-2