Tlačiť
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (6-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR303659-1G OR303659-5G OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA 24.91 EUR
APOSOR303659-1G APOSOR303659-5G APOSOR303659-25G
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Mw: 143.5700 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07774110
Číslo CAS: 33674-97-4