Tlačiť
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Chloro-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
OR303657-1G OR303657-500MG
APOSOR303657-1GEA 382.94 EUR
APOSOR303657-1G APOSOR303657-500MG
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Vzorec: C₁₀H₁₃ClN₂Si
Mw: 224.77 g/mol
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09880016
Číslo CAS: 866318-90-3