Tlačiť
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303640-1G OR303640-500MG OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA 383.47 EUR
APOSOR303640-1G APOSOR303640-500MG APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₉BrN₄O₄
Teplota tavenia: 100…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16140319
Číslo CAS: 1221792-73-9