Tlačiť
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
OR303626-1G OR303626-500MG OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA 49.67 EUR
APOSOR303626-1G APOSOR303626-500MG APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Vzorec: C₆H₄BrN₃O
Mw: 214.0200 g/mol
Teplota tavenia: >350 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00763285
Číslo CAS: 148038-83-9