Tlačiť
2,5-Piperazinedione 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30359-100G OR30359-25G
APOSOR30359-100GEA 109.91 EUR
APOSOR30359-100G APOSOR30359-25G
2,5-Piperazinedione 98%
2,5-Piperazinedione
Vzorec: C₄H₆N₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006009
Číslo CAS: 106-57-0