Tlačiť
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-phenylethynyl-phenyl)-[1,3,2]dioxaborolane
OR303468-1G OR303468-5G
APOSOR303468-1GEA 130.98 EUR
APOSOR303468-1G APOSOR303468-5G
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Phenylethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₂₀H₂₁BO₂
Mw: 304.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16294498
Číslo CAS: 1190376-20-5