Tlačiť
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, [4-(Diethylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester, N,N-Diethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR303437-100G OR303437-25G OR303437-5G
APOSOR303437-100GEA 735.03 EUR
APOSOR303437-100G APOSOR303437-25G APOSOR303437-5G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₃
Mw: 303.2000 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06795673
Číslo CAS: 325142-99-2