Tlačiť
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine, 4-(4-Methylpiperazino)methylphenylboronic acid, pinacol ester
OR303410-5G OR303410-25G
APOSOR303410-5GEA 96.13 EUR
APOSOR303410-5G APOSOR303410-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Mw: 316.2461 g/mol
Teplota tavenia: 51…55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09266182
Číslo CAS: 938043-30-2