Tlačiť
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 139.59 EUR
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₈H₉N₃S
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00068075
Číslo CAS: 118430-78-7