Tlačiť
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303367-1G OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA 27.88 EUR
APOSOR303367-1G APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Vzorec: C₁₂H₈BrCl
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201384
Číslo CAS: 23055-77-8
OSN: 3152
ADR: 9,II