Tlačiť
Ethyl potassium oxalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303345-25G OR303345-5G
APOSOR303345-25GEA 166.06 EUR
APOSOR303345-25G APOSOR303345-5G
Ethyl potassium oxalate
Ethyl potassium oxalate
Vzorec: C₄H₅KO₄
Teplota tavenia: 220…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045861
Číslo CAS: 1906-57-6
EINECS: 217-606-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III