Tlačiť
(2,4-Dimethyl-thiazol-5-yl)-acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303204-1G OR303204-500MG
APOSOR303204-1GEA 382.94 EUR
APOSOR303204-1G APOSOR303204-500MG
(2,4-Dimethyl-thiazol-5-yl)-acetic acid
(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)acetic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
Mw: 171.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01681584
Číslo CAS: 34272-65-6