Tlačiť
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303095-1G OR303095-500MG
APOSOR303095-1GEA 765.47 EUR
APOSOR303095-1G APOSOR303095-500MG
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-6-amino-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Mw: 222.03 g/mol
Teplota tavenia: 168…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16660543
Číslo CAS: 502142-81-6