Tlačiť
2,4-Dimethyl 3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 382.94 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl 3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₄
Mw: 198.18 g/mol
Teplota tavenia: 165…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10566520
Číslo CAS: 180059-04-5