Tlačiť
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR303064-1G OR303064-250MG OR303064-5G
APOSOR303064-1GEA 126.18 EUR
APOSOR303064-1G APOSOR303064-250MG APOSOR303064-5G
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Bromo-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₄BrN₃S
Mw: 230.09 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846492
Číslo CAS: 934266-82-7