Tlačiť
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR303048-1G OR303048-500MG
APOSOR303048-1GEA 613.26 EUR
APOSOR303048-1G APOSOR303048-500MG
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
tert-Butyl-N-(2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₅H₂₀N₂O₃
Mw: 276.34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19441845
Číslo CAS: 86499-69-6