Tlačiť
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
OR30304-100G OR30304-25G OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA 96.27 EUR
APOSOR30304-100G APOSOR30304-25G APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Vzorec: Cl₆N₃P₃
Teplota varu: 127 °C/13mmHg
Teplota tavenia: 111…115 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006474
Číslo CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
OSN: 3260
ADR: 8,II