Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
OR30304-100G
OR30304-25G
OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA
96.27
EUR
APOSOR30304-100G
APOSOR30304-25G
APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Vzorec:
Cl₆N₃P₃ Teplota varu: 127 °C/13mmHg Teplota tavenia: 111…115 °C Hustota: 1,98 g/cm³ (25 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006474 Číslo CAS: 940-71-6 EINECS: 213-376-8 OSN: 3260 ADR: 8,II |