Tlačiť
2,2-Dimethylaziridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR303021-1G OR303021-500MG
APOSOR303021-1GEA 614.12 EUR
APOSOR303021-1G APOSOR303021-500MG
2,2-Dimethylaziridine
2,2-Dimethylaziridine
Vzorec: C₄H₉N
Teplota varu: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040452
Číslo CAS: 2658-24-4
EINECS: 220-191-6