Tlačiť
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Benzyloxy-4-methoxybenzaldehyde
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 132.59 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
Mw: 242.27 g/mol
Teplota varu: 120 °C/5.3mmHg
Teplota tavenia: 60…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003386
Číslo CAS: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7