Tlačiť
2-Bromophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
2-Bromophenyl isocyanate 97%
2-Bromophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota varu: 91…92 °C/5mmHg
Hustota: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001995
Číslo CAS: 1592-00-3
OSN: 2206
ADR: 6.1,III