Tlačiť
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3025-1G OR3025-25G OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA 26.55 EUR
APOSOR3025-1G APOSOR3025-25G APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₇H₁₁N₃
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067984
Číslo CAS: 118430-74-3