Tlačiť
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride, 3-Cyanobenzene-1-sulphonylchloride
OR30232-25G OR30232-5G
APOSOR30232-25GEA 184.52 EUR
APOSOR30232-25G APOSOR30232-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
Teplota varu: 114…116 °C/0,2mmHg
Teplota tavenia: 47…53 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203480
Číslo CAS: 56542-67-7
OSN: 3261
ADR: 8,II