Tlačiť
2-Chloro-4-iodotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Chloro-5-iodo-2-methylbenzene
OR30229-100G OR30229-25G
APOSOR30229-100GEA 89.85 EUR
APOSOR30229-100G APOSOR30229-25G
2-Chloro-4-iodotoluene
2-Chloro-4-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
Teplota varu: 118…120 °C/15mmHg
Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040872
Číslo CAS: 83846-48-4