Tlačiť
Triphenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,2,2-Triphenylacetic acid
OR302273-5G OR302273-25G
APOSOR302273-5GEA 66.49 EUR
APOSOR302273-5G APOSOR302273-25G
Triphenylacetic acid 97%
Triphenylacetic acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Mw: 288.35
Teplota varu: 437
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004185
Číslo CAS: 595-91-5