Tlačiť
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR30224-100G OR30224-25G OR30224-5G
APOSOR30224-100GEA 81.43 EUR
APOSOR30224-100G APOSOR30224-25G APOSOR30224-5G
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 234…238 °C (subl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012952
Číslo CAS: 2687-43-6
EINECS: 220-249-0