Tlačiť
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: PCA
OR302207-100G OR302207-5G OR302207-25G
APOSOR302207-100GEA 183.06 EUR
APOSOR302207-100G APOSOR302207-5G APOSOR302207-25G
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid 97%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Mw: 167.12
Teplota varu: 357
Teplota tavenia: 246…248 °C
Hustota: 0.942
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149413
Číslo CAS: 499-80-9