Tlačiť
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR302184-1G OR302184-5G OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA 24.95 EUR
APOSOR302184-1G APOSOR302184-5G APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Teplota varu: 199,8 °C
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16621162
Číslo CAS: 57280-22-5
EINECS: 421-750-9