4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR302184-1G
OR302184-5G
OR302184-10G
APOSOR302184-1GEA
24.95
EUR
APOSOR302184-1G
APOSOR302184-5G
APOSOR302184-10G
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
4,4-Dimethyl-3,5,8-trioxabicyclo[5.1.0]octane
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ Teplota varu: 199,8 °C Teplota tavenia: –7 °C Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 85,5 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD16621162 Číslo CAS: 57280-22-5 EINECS: 421-750-9 |