Tlačiť
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole, 4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H)-pyrazole
OR302129-5G OR302129-25G
APOSOR302129-5GEA 29.84 EUR
APOSOR302129-5G APOSOR302129-25G
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₁₁BrN₂O
Teplota varu: 115 °C
Hustota: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12026052
Číslo CAS: 82099-98-7