Tlačiť
4-Bromo-2-chlorothiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302112-1G OR302112-5G
APOSOR302112-1GEA 397.91 EUR
APOSOR302112-1G APOSOR302112-5G
4-Bromo-2-chlorothiazole
4-Bromo-2-chlorothiazole
Vzorec: C₃HBrClNS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09746336
Číslo CAS: 92977-45-2
OSN: 1759
ADR: 8,III