Tlačiť
4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chlorophenylisothiocyanate, 1-Chloro-4-isothiocyanatobenzene
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 124.75 EUR
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
4-Chlorophenyl isothiocyanate 98%
4-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 135…136 °C/24mmHg
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004810
Číslo CAS: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III