Tlačiť
3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30186-25G OR30186-5G
APOSOR30186-25GEA 208.58 EUR
APOSOR30186-25G APOSOR30186-5G
3-Chlorophenyl isothiocyanate 97%
3-Chlorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 249…250 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004805
Číslo CAS: 2392-68-9
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,II