Tlačiť
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
OR3017-25G OR3017-5G OR3017-1G
APOSOR3017-25GEA 263.57 EUR
APOSOR3017-25G APOSOR3017-5G APOSOR3017-1G
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid 98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₅
Mw: 212.01
Teplota tavenia: 244…247 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075676
Číslo CAS: 182163-96-8