Tlačiť
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR30164-25G OR30164-5G
APOSOR30164-25GEA 96.27 EUR
APOSOR30164-25G APOSOR30164-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClNO₂S
Teplota tavenia: 107…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052337
Číslo CAS: 49584-26-1
OSN: 3261
ADR: 8,III