Tlačiť
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride
OR3016-25G OR3016-5G
APOSOR3016-25GEA 49.67 EUR
APOSOR3016-25G APOSOR3016-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClO₄S₂
Mw: 240.6845 g/mol
Teplota tavenia: 61…64 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00068160
Číslo CAS: 59337-92-7
OSN: 3261
ADR: 8 III