Tlačiť
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30155-1G OR30155-5G
APOSOR30155-1GEA 24.95 EUR
APOSOR30155-1G APOSOR30155-5G
3-(Methylaminomethyl)pyridine 97%
3-(Methylaminomethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 93…95 °C/12mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023610
Číslo CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9