Tlačiť
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G OR3015-25G OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA 142 EUR
APOSOR3015-100G APOSOR3015-25G APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota varu: 213 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 45…47 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075180
Číslo CAS: 31230-17-8