3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Amino-5-methylpyrazole, 5-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
OR3015-100G
OR3015-25G
OR3015-5G
APOSOR3015-100GEA
142
EUR
APOSOR3015-100G
APOSOR3015-25G
APOSOR3015-5G
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₄H₇N₃ Teplota varu: 213 °C/14mmHg Teplota tavenia: 45…47 °C Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075180 Číslo CAS: 31230-17-8 |