Tlačiť
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiazole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR301381-250MG OR301381-1G OR301381-5G
APOSOR301381-250MGEA 59.77 EUR
APOSOR301381-250MG APOSOR301381-1G APOSOR301381-5G
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Thiazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₉H₁₄BNO₂S
Teplota tavenia: 98 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD10697440
Číslo CAS: 1086111-09-2