Tlačiť
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 864.82 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Vzorec: C₆H₁₁NO
Teplota varu: 187 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14586455
Číslo CAS: 220290-68-6