Tlačiť
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
OR30134-1G OR30134-25G OR30134-5G
APOSOR30134-1GEA 58.16 EUR
APOSOR30134-1G APOSOR30134-25G APOSOR30134-5G
Methyl-2-thiophenecarboxylate 98%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota varu: 94…96 °C/14mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016895
Číslo CAS: 5380-42-7
EINECS: 226-371-0