Tlačiť
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 282.79 EUR
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₂CI₂IN
Teplota tavenia: 161…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368400
Číslo CAS: 98027-84-0