Tlačiť
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301252-25G OR301252-5G OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA 445.65 EUR
APOSOR301252-25G APOSOR301252-5G APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota tavenia: 145…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053575
Číslo CAS: 3524-87-6