Tlačiť
N-Boc-N-methylethylenediamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 24.95 EUR
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₂
Hustota: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01317789
Číslo CAS: 121492-06-6
OSN: 2735
ADR: 8,III