Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-3-hydroxypyridine
OR301243-25G OR301243-5G OR301243-100G
APOSOR301243-25GEA 250.7 EUR
APOSOR301243-25G APOSOR301243-5G APOSOR301243-100G
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol 98%
2-Amino-5-bromo-3-pyridinol
Vzorec: C₅H₅BrN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09744143
Číslo CAS: 39903-01-0
EINECS: 689-734-6