5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301240-25G
OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA
275.97
EUR
APOSOR301240-25G
APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₃BrN₂O₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00496793 Číslo CAS: 37131-87-6 |