Tlačiť
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301240-25G OR301240-5G
APOSOR301240-25GEA 275.59 EUR
APOSOR301240-25G APOSOR301240-5G
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃BrN₂O₂
Mw: 203.00 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00496793
Číslo CAS: 37131-87-6