Tlačiť
2-Amino-4-bromopyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromopyrimidin-2-amine
OR301239-1G OR301239-5G
APOSOR301239-1GEA 97.74 EUR
APOSOR301239-1G APOSOR301239-5G
2-Amino-4-bromopyrimidine
2-Amino-4-bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₄BrN₃
Mw: 174.00 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09999168
Číslo CAS: 343926-69-2