Tlačiť
1-Methylpiperazin-2-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 74.9 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.1457 g/mol
Teplota varu: 134…137 °C/0.5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102572
Číslo CAS: 59702-07-7