Tlačiť
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR301193-100G OR301193-25G
APOSOR301193-100GEA 64.98 EUR
APOSOR301193-100G APOSOR301193-25G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Teplota varu: 111…114 °C/2mmHg
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029659
Číslo CAS: 4799-68-2