Tlačiť
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR301178-5G OR301178-10G OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA 93.06 EUR
APOSOR301178-5G APOSOR301178-10G APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅ClN₂O
Teplota tavenia: 123…128 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078257
Číslo CAS: 72607-53-5